Learn More
4-Fluorotiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10580591 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10580591 10 g Frasco de vidrio 10 GR
15730799 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10580591 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119650100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 371-42-6 | C6H5FS | 128.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 371-42-6
Fórmula molecular C6H5FS
Peso molecular (g/mol) 128.17
Número MDL MFCD00004846
Clave InChI OKIHXNKYYGUVTE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorothiophenol, p-fluorothiophenol, 4-fluorobenzene-1-thiol, 4-fluoro thiophenol, p-fluorophenyl mercaptan, benzenethiol, 4-fluoro, 4-fluoro-benzenethiol, 4-mercaptofluorobenzene, 4-fluorthiophenol, p-fluoro-thiophenol
PubChem CID 67789
Nombre IUPAC 4-fluorobencenotiol
SMILES C1=CC(=CC=C1F)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorothiophenol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 54g/mL
Temperatura de inflamación 54°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4SH
Índice de refracción 1.5480 to 1.5500
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluorothiophenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.