Learn More
4-Fluorotiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11448227 100 g 100 g
11428227 5 g 5 g
11438227 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17600.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 371-42-6 | C6H5FS | 128.164 g/mol
It is used in the synthesis of Bicalutamide, an anti-cancer drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
e utiliza en la síntesis de Bicalutamide, un fármaco contra el cáncer.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantener alejado de agentes oxidantes y aire. Almacénese bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 371-42-6
Fórmula molecular C6H5FS
Peso molecular (g/mol) 128.164
Número MDL MFCD00004846
Clave InChI OKIHXNKYYGUVTE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorothiophenol, p-fluorothiophenol, 4-fluorobenzene-1-thiol, 4-fluoro thiophenol, p-fluorophenyl mercaptan, benzenethiol, 4-fluoro, 4-fluoro-benzenethiol, 4-mercaptofluorobenzene, 4-fluorthiophenol, p-fluoro-thiophenol
PubChem CID 67789
Nombre IUPAC 4-fluorobencenotiol
SMILES C1=CC(=CC=C1F)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorothiophenol
Densidad 1.203
Punto de ebullición 170°C to 172°C
Temperatura de inflamación 57°C (135°F)
Olor Unpleasant
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco), agua <7 %
Índice de refracción 1.55
Cantidad 100 g
Número UN UN3071
Beilstein 1446350
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza ≥98%