Learn More
4-Fluoroestireno, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10327780 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10327780 10 g Frasco de vidrio 10 g
10321084 1 g Frasco de vidrio 1 g
10493585 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10327780 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 168340100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 405-99-2 | C8H7F | 122.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 405-99-2 , 98-29-3
Fórmula molecular C8H7F
Peso molecular (g/mol) 122.14
Número MDL MFCD00000361
Clave InChI JWVTWJNGILGLAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorostyrene, 1-fluoro-4-vinylbenzene, p-fluorostyrene, benzene, 1-ethenyl-4-fluoro, styrene, p-fluoro, para-fluorostyrene, 1-fluoro-4-vinyl-benzene, 4-fluoro-styrene, acmc-1cszp
PubChem CID 67883
Nombre IUPAC 1-etenil-4-fluorobenceno
SMILES C=CC1=CC=C(C=C1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorostyrene
Nombre de nota Stabilized
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0240g/mL
Punto de ebullición 145°C to 148°C
Temperatura de inflamación 26°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHC6H4F
Índice de refracción 1.5140 to 1.516
Cantidad 10 g
Gravedad específica 1.024
Estabilizante 0.1% tert.-butylcatechol
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluorostyrene, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.