Learn More
4-Fluoroestireno, +97 %, estab. con 0,1 % 4-terc-butilcatecol, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
4-Fluorostyrene, is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 4-fluoroestireno es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: de 2 a 8 °C. Mantener alejado de ácidos, bases, agentes oxidantes, halógenos.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluorostyrene |
| Nombre de nota | stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol |
| Punto de fusión | -36°C |
| Densidad | 1.024 |
| Punto de ebullición | 145°C to 148°C |
| Temperatura de inflamación | 26°C (78°F) |
| Olor | Recognizable |
| Índice de refracción | 1.515 |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN1993 |
| Show More |