Learn More
Ácido 4-fluorosalicílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11421577 1 g 1 g
11431577 5 g 5 g
11441577 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11421577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24992.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 345-29-9 | C7H5FO3 | 156.11 g/mol
4-Fluorosalicylic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-fluorosalicílico es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los ámbitos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Los materiales incompatibles son agentes oxidantes. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 345-29-9
Fórmula molecular C7H5FO3
Peso molecular (g/mol) 156.11
Número MDL MFCD00153168
Clave InChI TTZOLDXHOCCNMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorosalicylic acid, 4-fluorosalicyclic acid, 2-hydroxy-4-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-2-hydroxy-benzoic acid, fluorohydroxybenzoicacid5, benzoic acid, 4-fluoro-2-hydroxy, 4-fluorosalicylicacid, zlchem 109, pubchem3493
PubChem CID 67661
Nombre IUPAC ácido 4-fluoro-2-hidroxibenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(F)C=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorosalicylic acid
Punto de fusión 186°C to 190°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2209124
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.11
Porcentaje de pureza 98%