Learn More
4-fluororesorcinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluororesorcinol |
| CAS | 103068-41-3 |
| Fórmula molecular | C6H5FO2 |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | 4-Fluoro-1,3-benzenediol, 4-Fluoro-1,3-dihydroxybenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5FO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H |
| SMILES | Oc1ccc(F)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-fluorobenceno-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 128.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0274 |