Learn More
4-fluororesorcinol, TRC
Código de producto. 30396111
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30396111 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30396111 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5959151G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluororesorcinol
CAS 103068-41-3
Fórmula molecular C6H5FO2
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-Fluoro-1,3-benzenediol, 4-Fluoro-1,3-dihydroxybenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5FO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H
SMILES Oc1ccc(F)c(O)c1
Nombre IUPAC 4-fluorobenceno-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 128.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.0274