Learn More
4'-Fluoropropiofenona, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463317
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11463317 10 g 10 g
11473317 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11463317
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16219.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 456-03-1 | C9H9FO | 152.168 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 456-03-1
Fórmula molecular C9H9FO
Peso molecular (g/mol) 152.168
Número MDL MFCD00000356
Clave InChI QIJNVLLXIIPXQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-fluoropropiophenone, 1-4-fluorophenyl propan-1-one, p-fluoropropiophenone, 4-fluoropropiophenone, ethyl 4-fluorophenyl ketone, 1-propanone, 1-4-fluorophenyl, propiophenone, 4'-fluoro, para-fluoropropiophenone, 1-4-fluorophenyl-1-propanone, 4;-fluoropropiophenone
PubChem CID 68004
Nombre IUPAC 1-(4-Fluorofenil)propan-1-ona
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Fluoropropiophenone
Densidad 1.096
Punto de ebullición 100°C to 102°C (22 mmHg)
Temperatura de inflamación 76°C (168°F)
Índice de refracción 1.5059
Cantidad 10 g
Beilstein 1210310
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.17
Porcentaje de pureza ≥97%