Learn More
Clorhidrato de 4-fluoropiperidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399969 250 mg 250 miligramos
11309979 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399969 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25755.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 57395-89-8 | C5H11ClFN | 139.598 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57395-89-8
Fórmula molecular C5H11ClFN
Peso molecular (g/mol) 139.598
Número MDL MFCD03452786
Clave InChI IXENWFQXVCOHAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoropiperidine hydrochloride, 4-fluoropiperidine hcl, 4-fluoropiperidinehydrochloride, acmc-1auoh, 4-fluoro-piperidine hydrochloride, 4-fluoranylpiperidine hydrochloride, piperidine, 4-fluoro-, hydrochloride, 78197-27-0 4-fluoropiperidine hydrochloride
PubChem CID 2759158
Nombre IUPAC 4-fluoropiperidina; clorhidrato
SMILES C1CNCCC1F.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoropiperidine hydrochloride
Punto de fusión 161°C to 163°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.6
Porcentaje de pureza 95%