Learn More
Anhídrido 4-fluorofálico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449287 5 g 5 g
11459287 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11449287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21352.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 319-03-9 | C8H3FO3 | 166.11 g/mol
4-Fluorophthalic anhydride is used in the preparation of 5-fluoro-2-pyridin-3-ylmethyl-isoindole-1,3-dione by reacting with C-pyridin-3-yl-methylamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido 4-fluorofálico se utiliza en la preparación de 5-fluoro-2-piridin-3-ilmetil-isoindol-1,3-diona al reaccionar con C-piridin-3-il-metilamina.
Solubilidad
Soluble en hidróxido sódico.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 319-03-9
Fórmula molecular C8H3FO3
Peso molecular (g/mol) 166.11
Número MDL MFCD00191363
Clave InChI XVMKZAAFVWXIII-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorophthalic anhydride, 5-fluoroisobenzofuran-1,3-dione, 5-fluoro-1,3-isobenzofurandione, 1,3-isobenzofurandione, 5-fluoro, 4-fluorophthalicanhydride, 4-fluorophthalic acid anhydride, 5-fluoro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, 4-fluorobenzene-1,2-dicarboxylic anhydride, 5-fluoro-isobenzofuran-1,3-dione
PubChem CID 67572
Nombre IUPAC 5-Fluoro-2-benzofurano-1,3-diona
SMILES FC1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorophthalic anhydride
Punto de fusión 74°C to 79°C
Densidad 1.5
Punto de ebullición 147°C to 149°C (20 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 131281
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in sodium hydroxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.11
Porcentaje de pureza 98%