Learn More
4-Fluorophthalic anhydride, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11439287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439287 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11439287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21352.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
4-Fluorophthalic anhydride is used in the preparation of 5-fluoro-2-pyridin-3-ylmethyl-isoindole-1,3-dione by reacting with C-pyridin-3-yl-methylamine.
Solubility
Soluble in sodium hydroxide.
Notes
Moisture sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorophthalic anhydride
CAS 319-03-9
Punto de fusión 74°C to 79°C
Densidad 1.5
Punto de ebullición 147°C to 149°C (20 mmHg)
Fórmula molecular C8H3FO3
Número MDL MFCD00191363
Cantidad 1 g
Beilstein 131281
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 4-fluorophthalic anhydride, 5-fluoroisobenzofuran-1,3-dione, 5-fluoro-1,3-isobenzofurandione, 1,3-isobenzofurandione, 5-fluoro, 4-fluorophthalicanhydride
Información de solubilidad Soluble in sodium hydroxide.
Clave InChI XVMKZAAFVWXIII-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1
Nombre IUPAC 5-fluoro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione
Peso molecular (g/mol) 166.11
PubChem CID 67572
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.11
Porcentaje de pureza 98%