Learn More
Ácido 4-fluoroftálico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-Fluorophthalic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido 4-fluoroftálico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluorophthalic acid |
| Punto de fusión | 154°C to 158°C |
| Olor | Odorless |
| Cantidad | 10 g |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.12 |
| Porcentaje de pureza | 98% |