Learn More
Ácido 4-fluoroftálico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15484187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15484187 1 g 1 g
15494187 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15484187 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31597.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 320-97-8 | C8H5FO4 | 184.12 g/mol
4-Fluorophthalic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-fluoroftálico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 320-97-8
Fórmula molecular C8H5FO4
Peso molecular (g/mol) 184.12
Número MDL MFCD06208213
Clave InChI OMCXTFVBNCFZMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-fluoro, 5-fluorophtalic acid, 5-fluorophthalic acid, 4-fluorobenzene-1,2-dioic acid, 3-fluorophthalicacid, pubchem1406, rarechem al bo 0829, 1,2-benzenedicarboxylicacid, 4-fluoro
PubChem CID 15312
Nombre IUPAC ácido 4-fluoroftálico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(F)C=C1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorophthalic acid
Punto de fusión 154°C to 158°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.12
Porcentaje de pureza 98%