Learn More
4-Fluorofenilurea, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354554
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11354554 25 g 25 g
11344554 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11354554
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L01314.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 659-30-3 | C7H7FN2O | 154.14 g/mol
4-Fluorophenylurea is widely used as a filter for drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-fluorofenilurea se utiliza mucho como filtro para fármacos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 659-30-3
Fórmula molecular C7H7FN2O
Peso molecular (g/mol) 154.14
Número MDL MFCD00014787
Clave InChI IQZBVVPYTDHTIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorophenyl urea, 1-4-fluorophenyl urea, urea, 1-p-fluorophenyl, 1-p-fluorophenyl urea, n-4-fluorophenyl urea, p-fluorophenylurea, amino-n-4-fluorophenyl amide, n'-4-fluorophenyl urea
PubChem CID 12612
Nombre IUPAC (4-fluorofenil)urea
SMILES NC(=O)NC1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorophenylurea
Punto de fusión 183°C to 185°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2090131
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza 96%