Learn More
(4-Fluorofeniltio)acetona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11410601
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410601 1 g 1 g
11420601 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410601 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20094.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2968-13-0
Fórmula molecular C9H9FOS
Peso molecular (g/mol) 184.228
Número MDL MFCD00179340
Clave InChI MKJQBSVPZYELIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorophenylthio propan-2-one, 4-fluorophenylthio acetone, 1-4-fluorophenyl thio propan-2-one, 1-4-fluorophenyl sulfanyl propan-2-one, 1-4-fluorophenyl sulfanylpropan-2-one, 1-4-fluorophenylthio acetone, acmc-20apn4, 1-4-fluorophenyl thio acetone, 1-4-fluorophenyl thio-2-propanone, 1-4-fluoro-phenylsulfanyl propan-2-one
PubChem CID 2737496
Nombre IUPAC 1-(4-Fluorofenil)sulfanilpropan-2-ona
SMILES CC(=O)CSC1=CC=C(C=C1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Fluorophenylthio)acetone
Punto de ebullición 100°C to 103°C (1 mmHg)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.23
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.