Learn More
Ácido (4-fluorofeniltio)acético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404207 1 g 1 g
11414207 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11404207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19658.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 332-51-4 | C8H7FO2S | 186.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 332-51-4
Fórmula molecular C8H7FO2S
Peso molecular (g/mol) 186.2
Número MDL MFCD00219825
Clave InChI HQEROVXUKINLPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorophenylthio acetic acid, 2-4-fluorophenylthio acetic acid, 2-4-fluorophenyl thio acetic acid, 4-fluorophenyl thio acetic acid, 4-fluorophenyl sulfanyl acetic acid, maybridge1_004918, acmc-20apn5, 4-fluoro-phenylsulfanyl-acetic acid, 2-4-fluorophenyl sulfanylacetic acid
PubChem CID 736197
Nombre IUPAC ácido 2-(4-fluorofenil)sulfanilacético
SMILES C1=CC(=CC=C1F)SCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Fluorophenylthio)acetic acid
Punto de fusión 76°C to 79°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 97%