Learn More
Bromuro de 4-fluorofenilmagnesio, solución 2 M en éter dietílico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10597303 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Botella de vidrio AcroSeal™ en lata de estaño
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10597303 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
10402242 100 mL Botella de vidrio AcroSeal™ en lata de estaño 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10597303 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 377378000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 352-13-6 | Molecular Formula: C6H4BrFMg | Molecular Weight: 199.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 352-13-6 , 60-29-7
Fórmula molecular C6H4BrFMg
Peso molecular (g/mol) 199.31
Número MDL MFCD00009667
Clave InChI QYBFFRXNNFXREA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-fluorophenylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-fluorophenyl, bromo 4-fluorophenyl magnesium, p-fluorophenylmagnesium bromide, 4-fluorophenyl magnesium bromide, 4-f-c6h4-mgbr, 4-fluorophenylmagnesiumbromide, 4-fluorphenylmagnesium bromide, 4-flourophenylmagnesium bromide, 4-fluorophenyl magnesiumbromide, grignard reagent
PubChem CID 2734897
SMILES FC1=CC=C([Mg]Br)C=C1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 4-Fluorophenylmagnesium bromide
Color Sin designar
Nombre de nota 2M Solution in Diethyl Ether
% mín. CAS 38.22, 57.96
% máx. CAS 42.04, 61.78
Concentración 2 to 2.2M
Densidad 1.0430g/mL
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal F(C6H4)MgBr
Cantidad 800 mL
Forma física Solución
Nombre IUPAC Magnesio; fluorobenceno; bromuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RU– Solo para uso en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.