Learn More
4-bromuro de fluorofenilmagnesio, solución de 0,8 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10240703 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10240703 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
10588093 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10240703 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 377231000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 352-13-6 | C6H4BrFMg | 199.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 352-13-6 , 109-99-9
Fórmula molecular C6H4BrFMg
Peso molecular (g/mol) 199.31
Número MDL MFCD00009667
Clave InChI QYBFFRXNNFXREA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-fluorophenylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-fluorophenyl, bromo 4-fluorophenyl magnesium, p-fluorophenylmagnesium bromide, 4-fluorophenyl magnesium bromide, 4-f-c6h4-mgbr, 4-fluorophenylmagnesiumbromide, 4-fluorphenylmagnesium bromide, 4-flourophenylmagnesium bromide, 4-fluorophenyl magnesiumbromide, grignard reagent
PubChem CID 2734897
Nombre IUPAC Magnesio; fluorobenceno; bromuro
SMILES FC1=CC=C([Mg]Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorophenylmagnesium bromide
Color Amarillo a marrón
Nombre de nota 0.8M Solution in THF
Punto de fusión 5.0°C
Fórmula lineal F(C6H6)MgBr
Densidad 1.0100g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: vigorous reaction.
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.3
Porcentaje de pureza 14 to 17%
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 1.01
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación −21°C
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluorophenylmagnesium bromide, 0.8M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.