Learn More
Clorhidrato 4-fluorofenilhidrazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11497507 5 g 5 g
11407517 25 g 25 g
11417517 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15624.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 823-85-8 | C6H8ClFN2 | 162.59 g/mol
4-Fluorophenylhydrazine hydrochloride is used as a chemical intermediate in the pharmaceutica1ls particularly of tryptamine drugs used in the treatment of migraine and cluster headaches. It is used to prepare agrochemical, and other chemical. It is used to detect sugars and aldehydes in analytical chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de 4-fluorofenilhidracina se utiliza como un intermediario químico en productos farmacéuticos1, especialmente de los fármacos de triptamina que se utilizan en el tratamiento de la migraña y las cefaleas en racimo. Se utiliza para preparar productos agroquímicos y demás productos químicos. Se utiliza para detectar azúcares y aldehídos en química analítica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 823-85-8
Fórmula molecular C6H8ClFN2
Peso molecular (g/mol) 162.59
Número MDL MFCD00012942
Clave InChI FEKUXLUOKFSMRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorophenylhydrazine hydrochloride, 4-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 4-fluorophenylhydrazine hcl, 1-4-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 4-fluorophenyl hydrazine hcl, p-fluorophenylhydrazine hydrochloride, 4-fluorphenyl hydrazine hydrochloride, 4-fluorophenyl hydrazine monohydrochloride, p-fluorophenylhydrazine hcl, hydrazine, 4-fluorophenyl-, monohydrochloride
PubChem CID 69981
Nombre IUPAC (4-fluorofenil)hidrazina; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NNC1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorophenylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión ∼265°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 3627721
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.6
Porcentaje de pureza 98%