Learn More
4-Fluorofenilglioxal hidrato, 98 %, base seca, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11359136 1 g 1 g
11369136 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11359136 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20272.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 403-32-7 | C8H5FO2 | 152.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 403-32-7
Fórmula molecular C8H5FO2
Peso molecular (g/mol) 152.12
Número MDL MFCD01733156
Clave InChI IPWSCROFORAGJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-fluorophenyl-2-oxoacetaldehyde, 4-fluorophenylglyoxal, benzeneacetaldehyde, 4-fluoro-alpha-oxo, 4-fluoro-phenyl-oxo-acetaldehyde, 4-fluoro-alpha-oxobenzeneacetaldehyde, 4-fluorophenyl oxo acetaldehyde, p-fluorophenylglyoxal, p-fluorophenyl glyoxal, 4-fluorophenyl glyoxal, 1-4-fluorophenyl glyoxal
PubChem CID 101249
Nombre IUPAC 2-(4-fluorofenil)-2-oxoacetaldehído
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorophenylglyoxal hydrate
Punto de fusión 84°C to 88°C
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco)
Cantidad 1 g
Beilstein 2354778
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.13 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%