Learn More
4-fluorofeniletanol-d4, TRC
Código de producto. 30395372
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395372 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30395372 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF595347500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorophenylethanol-d4
CAS 1189710-73-3
Fórmula molecular C8H5D4FO
Cantidad 500 mg
Sinónimo 4-Fluoro-benzeneethanol-d4, 2-(4-Fluorophenyl)ethyl-d4 Alcohol, 4-Fluorobenzeneethanol-d4, 4-Fluorophenethyl-d4 Alcohol, p-Fluorophenethyl-d4 Alcohol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9FO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2/i5D2,6D2
SMILES [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])c1ccc(F)cc1
Peso molecular (g/mol) 144.18