Learn More
4-Fluorofenilacetona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352587 5 g 5 g
11342587 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11720.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 459-03-0 | C9H9FO | 152.17 g/mol
4-Fluorophenylacetone is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-fluorofenilacetona es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 459-03-0
Fórmula molecular C9H9FO
Peso molecular (g/mol) 152.17
Número MDL MFCD00000362
Clave InChI ZUEKIIWSVFBTCM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorophenylacetone, 4-fluorophenyl acetone, 1-4-fluorophenyl propan-2-one, 1-4-fluorophenyl acetone, 1-4-fluorophenyl-2-propanone, 2-propanone, 1-4-fluorophenyl, p-fluorophenyl acetone, 1-acetonyl-4-fluorobenzene, 1-4-fluoro-phenyl-propan-2-one
PubChem CID 521187
Nombre IUPAC 1-(4-fluorofenil)propan-2-ona
SMILES CC(=O)CC1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorophenylacetone
Densidad 1.11
Punto de ebullición 106°C to 107°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación 91°C (195°F)
Índice de refracción 1.4958
Cantidad 5 g
Beilstein 1936697
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.17
Porcentaje de pureza 99%