Learn More
4-fluorofenil metil sulfona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluorophenyl-methylsulfone |
| CAS | 455-15-2 |
| Fórmula molecular | C7 H7 F O2 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7FO2S/c1-11(9,10)7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-Fluoro-4-metilsulfonilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 174.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.0151 |