Learn More
Cloruro de (4-fluorofenil)metanosulfonilo, TRC
Código de producto. 30391006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30391006 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30391006 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF621578250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS 103360-04-9
Fórmula molecular C7H6ClFO2S
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6ClFO2S/c8-12(10,11)5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
SMILES Cl[S](CC1=CC=C(F)C=C1)(=O)=O
Nombre IUPAC cloruro de (4-fluorofenil)metanosulfonilo
Peso molecular (g/mol) 208.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.98