Learn More
Clorhidrato de (4-fluorofenil)hidrazina, TRC
Código de producto. 30390073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30390073 5 g 5 g
30389140 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30390073 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5942255G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
CAS 823-85-8
Fórmula molecular C6H8ClFN2
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7FN2.ClH/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5;/h1-4,9H,8H2;1H
SMILES Cl.NNc1ccc(F)cc1
Nombre IUPAC (4-fluorofenil)hidrazina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 162.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.036