Learn More
Clorhidrato de (4-fluorofenil)hidrazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride |
| CAS | 823-85-8 |
| Fórmula molecular | C6H8ClFN2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7FN2.ClH/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5;/h1-4,9H,8H2;1H |
| SMILES | Cl.NNc1ccc(F)cc1 |
| Nombre IUPAC | (4-fluorofenil)hidrazina; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 162.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.036 |