Learn More
Cloroformiato de 4-fluorofenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluorophenyl chloroformate |
| CAS | 38377-38-7 |
| Fórmula molecular | C7 H4 Cl F O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Carbonochloridic acid, 4-fluorophenyl ester, p-Fluorophenyl chloroformate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4ClFO2/c8-7(10)11-6-3-1-5(9)2-4-6/h1-4H |
| SMILES | Fc1ccc(OC(=O)Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | (4-fluorofenil) carbonocloridato |
| Peso molecular (g/mol) | 174.557 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.988 |