Learn More
Cloroformiato de 4-fluorofenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10414473 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10414473 1 g Frasco de vidrio 1 g
10093620 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10414473 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 308320010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38377-38-7
Fórmula molecular C7H4ClFO2
Peso molecular (g/mol) 174.56
Número MDL MFCD00013257
Clave InChI MSBGPEACXKBQSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorophenyl chloroformate, 4-fluorophenyl carbonochloridate, acmc-1ad3b, 4-fluorophenyl chlorocarbonate, 4-fluoro phenyl chloroformate, chloroformic acid p-fluorophenyl ester, carbonochloridic acid 4-fluorophenyl ester
PubChem CID 2733256
Nombre IUPAC (4-fluorofenil) carbonocloridato
SMILES C1=CC(=CC=C1OC(=O)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorophenyl chloroformate
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.3290g/mL
Temperatura de inflamación 76°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCO2C6H4F
Índice de refracción 1.4923 to 1.4943
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.329
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.56
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido