Learn More
Ácido (4-fluorofenil)acético-alfa,alfa-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluorophenylacetic Acid-D2 (acetic-D2) |
| CAS | 113715-48-3 |
| Fórmula molecular | C8 D2 H5 F O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzeneacetic-d2 acid, 4-fluoro- (9 CI), (4-Fluorophenyl)acetic-α,α-d2 Acid, 4-Fluorobenzeneacetic-d2 acid, 4-Fluorophenylacetic acid-d2, 4-Fluorophenylacetic Acid-D2 (acetic-D2) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H7FO2/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4 H,5H2,(H,10,11)/i5D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C(=O)O)c1ccc(F)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-dideuterio-2-(4-fluorofenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 156.1507 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.0556 g/mol |
| Mostrar más |