Learn More
Acetato de 4-fluorofenilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11449297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11449297 25 g 25 g
11439297 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11449297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21356.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 405-51-6
Fórmula molecular C8H7FO2
Peso molecular (g/mol) 154.14
Número MDL MFCD00041361
Clave InChI ZNOREXRHKZXVPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-acetoxy-4-fluorobenzene, 4-fluorophenyl acetate, p-fluorophenyl acetate, acetic acid 4-fluorophenyl ester, phenol,4-fluoro-,acetate, 4-fluorophenylacetate, pubchem3061, acmc-1acsq, ksc493c7p, phenol, 4-fluoro-, 1-acetate
PubChem CID 136253
Nombre IUPAC Acetato de (4-fluorofenilo)
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorophenyl acetate
Densidad 1.18
Punto de ebullición 197°C to 199°C
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Índice de refracción 1.48
Cantidad 25 g
Beilstein 1864956
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza 97%