Learn More
Ácido 4-fluorofenil-5'-oxobutírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluorophenyl-5'-oxobutyric Acid |
| CAS | 149437-76-3 |
| Fórmula molecular | C11 H11 F O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-(4-Fluorobenzoyl)-Butyric Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11FO3/c12-9-6-4-8(5-7-9)10(13)2-1-3-11(14)15/h4-7H,1-3H2,(H,14,15) |
| SMILES | OC(=O)CCCC(=O)c1ccc(F)cc1 |
| Nombre IUPAC | ácido 5-(4-fluorofenil)-5-oxopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 210.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.0692 |