Learn More
(4-fluorofenil)(2-hidroxi-1H-bencimidazol-5-il)metanona, Mikromol™
Código de producto. 30051623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051623 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051623 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0463.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(4-fluorofenil)(2-hidroxi-1H-benzimidazol-5-il)metanona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Fluorophenyl)(2-hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)methanone
CAS 1097107-40-8
Nombres de analitos o componentes (4-Fluorophenyl)(2-hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)methanone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H9 F N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (4-Fluorophenyl)(2-hydroxy-1H-benzimidazol-5-yl)methanone, Flubendazole Imp. C (EP), Flubendazole Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9FN2O2/c15-10-4-1-8(2-5-10)13(18)9-3-6-11-12(7-9)17-14(19)16-11/h1-7H,(H2,16,17,19)
SMILES Oc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(F)cc3
Nombre IUPAC (4-fluorofenil)-(2-hidroxi-1H-bencimidazol-5-il)metanona
Peso molecular (g/mol) 256.23
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.0648 g/mol