Learn More
4-Fluorofenoxi-etilbromuro, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10245220 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10245220 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10245220 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 124160250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorophenoxy-ethylbromide
Nombre de nota 95%
CAS 332-48-9
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón a incoloro
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H8BrFO
Fórmula lineal FC6H4O(CH2)2Br
Índice de refracción 1.5300 to 1.532
Número MDL MFCD00044739
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-2-bromoethoxy-4-fluorobenzene, 4-fluorophenoxy-ethylbromide, 2-bromoethyl 4-fluorophenyl ether, 4-fluorophenoxyethylbromide, 4-2-bromoethoxy fluorobenzene, 4-fluorophenoxyethyl bromide, beta-bromo-4-fluorophenetole, 2-4-fluorophenoxy ethyl bromide, benzene, 1-2-bromoethoxy-4-fluoro, p-fluorophenoxy ethylbromide
Clave InChI JXSPKRUNMHMICQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=C(OCCBr)C=C1
Nombre IUPAC 1-(2-bromoetoxi)-4-fluorobenceno
Peso molecular (g/mol) 219.05
PubChem CID 2064171
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.05
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluorophenoxy-ethylbromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación