Learn More
4-fluorofenol, TRC
Código de producto. 30393157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30393157 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30393157 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5953255G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorophenol
CAS 371-41-5
Fórmula molecular C6 H5 F O
Cantidad 5 g
Sinónimo Phenol, 4-fluoro-, Phenol, p-fluoro- (6CI,8CI), 4-Fluorophenol, 4-Hydroxyphenyl fluoride, NSC 10295, p-Fluorophenol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5FO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
SMILES Oc1ccc(F)cc1
Nombre IUPAC 4-fluorofenol
Peso molecular (g/mol) 112.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.0324