Learn More
4-fluorofenol, TRC
Código de producto. 30406575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30406575 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30406575 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59532525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorophenol
CAS 371-41-5
Fórmula molecular C6 H5 F O
Cantidad 25 g
Sinónimo Phenol, 4-fluoro-, Phenol, p-fluoro- (6CI,8CI), 4-Fluorophenol, 4-Hydroxyphenyl fluoride, NSC 10295, p-Fluorophenol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5FO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
SMILES Oc1ccc(F)cc1
Nombre IUPAC 4-fluorofenol
Peso molecular (g/mol) 112.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.0324