Learn More
4-Fluorofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-Fluorophenol is a fluorinated phenolic compound with various applications as an starting reagent for the synthesis of pharmaceutical goods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
EL 4-fluorofenol es un compuesto fenólico fluorado con varias aplicaciones como reactivo de partida para la síntesis de productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en agua (80 mg/ml a 20 °C), dicloruro de metileno, cloroformo y metanol.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de bases fuertes y agentes oxidantes.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluorophenol |
| Punto de fusión | 44°C to 50°C |
| Densidad | 1.22 |
| Punto de ebullición | 185°C to 188°C |
| Temperatura de inflamación | 68°C (154°F) |
| Olor | Phenol-like |
| Cantidad | 500 g |
| Número UN | UN2923 |
| Beilstein | 1362752 |
| Información de solubilidad | Soluble in water (80mg/ml at 20°C),methylene dichloride,chloroform and methanol. |
| Afficher plus |