Learn More
4-Fluorofenetilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluorophenethylamine |
| CAS | 1583-88-6 |
| Fórmula molecular | C8H10FN |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-Fluorobenzeneethanamine (ACI), Phenethylamine, p-fluoro- (8CI), (p-Fluorophenyl)ethylamine, 2-(4-Fluorophenyl)ethan-1-amine, 2-(4-Fluorophenyl)ethanamine, 2-(4-Fluorophenyl)ethylamine, 2-(p-Fluorophenyl)ethylamine, 4-(2-Aminoethyl)fluorobenzene, 4-Fluorophenethylamine, N-(4-Fluorophenethyl)amine, p-Fluorophenethylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10FN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2 |
| SMILES | NCCc1ccc(F)cc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 139.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.0797 |