Learn More
Clorhidrato de 4-fluorofenetilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluorophenethylamine hydrochloride |
| CAS | 459-19-8 |
| Fórmula molecular | C8 H10 F N . H Cl |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10FN.ClH/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H |
| SMILES | Cl.NCCc1ccc(F)cc1 |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 2-(4-fluorofenil)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 175.631 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.056 |