Learn More
Cloruro de 4-fluorofenetilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluorophenethyl Chloride |
| CAS | 332-43-4 |
| Fórmula molecular | C8H8FCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | p-Fluorophenethyl Chloride, 1-(2-Chloroethyl)-4-fluorobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8ClF/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6H2 |
| SMILES | Fc1ccc(CCCl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(2-cloroetil)-4-fluorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 158.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.0299 |