Learn More
4-Fluornitrobenceno-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluoronitrobenzene-D4 |
| CAS | 1219802-01-3 |
| Fórmula molecular | C6 D4 F N O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Benzene-1,2,4,5-d4, 3-fluoro-6-nitro- (ACI), 3-Fluoro-6-nitrobenzene-1,2,4,5-d4 (ACI), 4-Fluoronitrobenzene-d4, 4-Fluoronitrobenzene-D4, 4-Nitrofluorobenzene-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H4FNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1F)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1,2,4,5-tetradeuterio-3-fluoro-6-nitrobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 145.1245 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.0477 g/mol |
| Mostrar más |