Learn More
4-Fluoronaftaleno-1-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11441010 25 g 25 g
11421010 1 g 1 g
11431010 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11441010 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25335.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13916-99-9 | C11H6FN | 171.174 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13916-99-9
Fórmula molecular C11H6FN
Peso molecular (g/mol) 171.174
Número MDL MFCD00236656
Clave InChI XQSGYYNFKIQWAC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736734
Nombre IUPAC 4-fluoronaftaleno-1-carbonitrilo
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2F)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoronaphthalene-1-carbonitrile
Punto de fusión 89°C to 91°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Sinónimo 1-cyano-4-fluoronaphthalene, 4-fluoro-1-naphthonitrile, 4-fluoro-1-naphthalenecarbonitrile, 1-naphthalenecarbonitrile,4-fluoro, 1-naphthalenecarbonitrile, 4-fluoro, 4-fluoronaphthalenecarbonitrile, 4-fluoro-1-phthonitrile, acmc-1buk6, 1-cyano-4-fluoronapthalene, 4-cyano-1-fluoronaphthalene
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.18
Porcentaje de pureza 97%