Learn More
4'-Fluoroisobutyrofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11341969 5 g 5 g
11331969 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11341969 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26036.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 26393-91-9 | C10H11FO | 166.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26393-91-9
Fórmula molecular C10H11FO
Peso molecular (g/mol) 166.20
Número MDL MFCD04038305
Clave InChI MHUVRVXSYXJUPK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-fluorophenyl-2-methylpropan-1-one, 4'-fluoroisobutyrophenone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-1-propanone, 1-4-fluoro-phenyl-2-methyl-propan-1-one, 1-propanone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl, p-fluoroisobutyrophenone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-propan-1-one, acmc-1chy0, isopropyl p-fluorophenyl ketone, p-fluorophenyl isopropyl ketone
PubChem CID 2782829
Nombre IUPAC 1-(4-fluorofenil)-2-metilpropan-1-ona
SMILES CC(C)C(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Fluoroisobutyrophenone
Índice de refracción 1.498
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.19
Porcentaje de pureza 97%