Learn More
4-Fluoroindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15482428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15482428 250 mg 250 miligramos
15462428 1 g 1 g
15472428 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15482428 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56011.MD
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 387-43-9 | C8H6FN | 135.141 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 387-43-9
Fórmula molecular C8H6FN
Peso molecular (g/mol) 135.141
Número MDL MFCD00055992
Clave InChI ZWKIJOPJWWZLDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoroindole, 1h-indole, 4-fluoro, 4-fluoro-indole, pubchem7297, acmc-1cnb8, ksc224m5j, bidd:gt0103
PubChem CID 2774502
Nombre IUPAC 4-fluoro-1H-indol
SMILES C1=CC2=C(C=CN2)C(=C1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoroindole
Punto de fusión 30°C to 32°C
Punto de ebullición 90°C (0.4 mmHg)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.14
Porcentaje de pureza 97%