Learn More
Éter de 4-fluorodifenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11459327 100 g 100 g
11439327 5 g 5 g
11449327 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21380.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 330-84-7 | C12H9FO | 188.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 330-84-7
Fórmula molecular C12H9FO
Peso molecular (g/mol) 188.20
Número MDL MFCD00055239
Clave InChI AODSTUBSNYVSSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorodiphenyl ether, 4-fluorophenyl phenyl ether, benzene, 1-fluoro-4-phenoxy, 4-fluoro-1-phenoxybenzene, 4-fluorodiphenylether, 4-fluorophenoxybenzene, pubchem1899, 4-fluoroduphenyl ether, 4-fluorophenylphenylether, #
PubChem CID 67614
Nombre IUPAC 1-Fluoro-4-fenoxibenceno
SMILES FC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorodiphenyl ether
Índice de refracción 1.557
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.2
Porcentaje de pureza 99%