Learn More
Ácido 4-fluorocinámico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10656442 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10656442 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10646442 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10656442 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 207110250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 459-32-5 | C9H7FO2 | 166.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 459-32-5
Fórmula molecular C9H7FO2
Peso molecular (g/mol) 166.15
Número MDL MFCD00004395
Clave InChI ISMMYAZSUSYVQG-ZZXKWVIFSA-N
Sinónimo 4-fluorocinnamic acid, e-3-4-fluorophenyl acrylic acid, 2e-3-4-fluorophenyl prop-2-enoic acid, p-fluorocinnamic acid, 3-4-fluorophenyl acrylic acid, e-p-fluorocinnamic acid, trans-4-fluorocinnamic acid, p-fluoro cinnamic acid, 3-4-fluorophenyl prop-2-enoic acid, 2-propenoic acid, 3-4-fluorophenyl-, 2e
PubChem CID 1530234
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(4-fluorofenil)prop-2-enoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorocinnamic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 207.0°C to 210.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4CH=CHCO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 09, II, 395
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluorocinnamic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.