Learn More
Ácido 4-fluorocinámico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422708
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11422708 5 g 5 g
11432708 25 g 25 g
11442708 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11422708 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16707.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 459-32-5 | C9H7FO2 | 166.151 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 459-32-5
Fórmula molecular C9H7FO2
Peso molecular (g/mol) 166.151
Número MDL MFCD00004395
Clave InChI ISMMYAZSUSYVQG-ZZXKWVIFSA-N
Sinónimo 4-fluorocinnamic acid, e-3-4-fluorophenyl acrylic acid, 2e-3-4-fluorophenyl prop-2-enoic acid, p-fluorocinnamic acid, 3-4-fluorophenyl acrylic acid, e-p-fluorocinnamic acid, trans-4-fluorocinnamic acid, p-fluoro cinnamic acid, 3-4-fluorophenyl prop-2-enoic acid, 2-propenoic acid, 3-4-fluorophenyl-, 2e
PubChem CID 1530234
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(4-fluorofenil)prop-2-enoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorocinnamic acid
Punto de fusión 208°C to 210°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 2613441
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.15
Porcentaje de pureza ≥98%