Learn More
4-Fluorocatechol, TRC
Código de producto. 30395103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30395103 100 mg
30402376 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30395103 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF588828100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 367-32-8
Fórmula molecular C6H5FO2
Peso molecular (g/mol) 128.1
Sinónimo Pyrocatechol, 4-fluoro- (8CI), 4-Fluoro-1,2-benzenediol, 4-Fluoro-2-hydroxyphenol
SMILES Oc1ccc(F)cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorocatechol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5FO2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,8-9H
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.0274