Learn More
Ácido 4-fluorobutanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-fluorobutanoic acid |
| CAS | 462-23-7 |
| Fórmula molecular | C4H7FO2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7FO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7) |
| SMILES | OC(=O)CCCF |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-fluorobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 106.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 106.043 |