Learn More
Ácido 4-fluorobutanoico, TRC
Código de producto. 30331315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30331315 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30331315 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4394852.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 4-fluorobutanoic acid
CAS 462-23-7
Fórmula molecular C4H7FO2
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7FO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7)
SMILES OC(=O)CCCF
Nombre IUPAC Ácido 4-fluorobutanoico
Peso molecular (g/mol) 106.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.043
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.