Learn More
4-Fluorobifenilo, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307166 1 g 1 g
11317166 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307166 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07170.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 324-74-3 | C12H9F | 172.202 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 324-74-3
Fórmula molecular C12H9F
Peso molecular (g/mol) 172.202
Número MDL MFCD00011650
Clave InChI RUYZJEIKQYLEGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorobiphenyl, 4-fluoro-1,1'-biphenyl, p-fluorodiphenyl, 4-fluoro-biphenyl, 4-fluorodiphenyl, biphenyl, 4-fluoro, 1,1'-biphenyl, 4-fluoro, para-fluorobiphenyl, 4-fluorophenyl benzene, p-fluorobiphenyl
PubChem CID 9461
Nombre IUPAC 1-fluoro-4-fenilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobiphenyl
Punto de fusión 72°C to 76°C
Punto de ebullición 253°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2042410
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.2
Porcentaje de pureza ≥97%